Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 401,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
401,00 zł
Nazwa produktu
Glycine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
≥98.5%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5% | description BioXtra, ≥99% (titration) | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance) | description suitable for electrophoresis, ≥99% |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, western blot: suitable |
| assay ≥98.5% | assay ≥99% (titration) | assay 99-101% (based on anhydrous substance) | assay ≥99% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities endotoxin, tested | impurities Insoluble matter, passes filter test | impurities hydrolyzable substances, complies, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1.0% ninhydrin-positive substances | impurities ≤0.01% Insoluble matter |
| color white | color white | color white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?