Wybierz wielkość
592,00 zł
592,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
CITCO, ≥98% (HPLC), solid
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2nc3sccn3c2\C=N\OCc4ccc(Cl)c(Cl)c4
InChI key
ZQWBOKJVVYNKTL-AUEPDCJTSA-N
InChI
1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2/b23-10+
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility water: 1.7 mg/mL, DMSO: 35 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?