Przejdź do
SML0683
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22F6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1782SML2534SML2281
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)