Przejdź do
T2320
T0901317
≥98%
Synonim(y):
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12NSO3F9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98%
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
mol wt
481.3
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(c1ccc(cc1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)c2ccccc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
InChI key
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
T0901317 has been used in LXR agonist study in order to observe the expression of all dietary cholesterol-regulated genes in mice. It has also been used to stimulate the radiolabeled peritoneal macrophages from WT (wildtype) and Tg (transgenic) mice for cellular cholesterol efflux assay.
Biochem/physiol Actions
LXR agonist whose treatment results in an LXR-dependent up-regulation of ABC1 gene expression
T0901317 can prevent the secretion of insulin by acting on the metabolism of mitochondria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
575310752924411140
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
95%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
481.3
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... ABCA1(19), NR1H2(7376), NR1H3(10062)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under T0901317
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)