Merck
1302214
USP
Guggulsteron Z
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(Z)-Guggulsterone, (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
guggul
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
InChI key
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Guggulsterone Z USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Guggul
  • Tabletki Guggul
  • Natywny ekstrakt z guggul
  • Oczyszczony ekstrakt z guggul
Biochem/physiol Actions
(Z)-Guggulsterone is a natural product that lowers cholesterol due to its function as an antagonist ligand for the bile acid receptor. (Z)-Guggulsterone is a nuclear hormone receptor that regulates the transcription of several genes involved in cholesterol metabolism and plays a role in cholesterol level regulation. (Z)-Guggulsterone is also a selective farnesoid X receptor (FXR) modulator.
(Z)-Guggulsterone is an antagonist ligand for bile acid receptor.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guggulsteron Z
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)