Przejdź do
G4507
Giemsa stain
Technical grade, powder
Synonim(y):
Azure mixture sicc. Giemsa stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.80
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Giemsa stain, technical grade, used as a blood stain
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
color
dark greenvery dark
mp
300 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
suitability
application for blood stain
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Giemsa stain is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples. Giemsa’s staining solution is composed of methylene blue, azure, and eosin. It is a major histological stain due to its unique staining of chromatin, nuclear membranes, and cytoplasmic elements. The stain is frequently used in combination with other dye solutions: May-Grünwald’s solution for Pappenheim (MGG) and Wright-Giemsa.
Application
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5637GS500GS128
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
suitability
application for blood stain
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark greenvery dark
color
dark green to very dark green
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
solution
form
solution
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa stain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)