Przejdź do
L6254
Leishman’s stain
Powder
Synonim(y):
Eosin-polychrome methylene blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
235-732-1
MDL number:
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Leishman′s stain, used as histology stain
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green to very dark green
solubility
methanol: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Leishman stain is a Romanowsky-type dye, similar to Wright stain. Leishman stain is used in hematology and tropical medicine to differentiate and identify leukocytes, malarial parasites, and trypanosomes. It is also known as eosin-polychrome methylene blue.
Application
Leishman′s stain has been used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. It may be used as an alternative to Giemsa.Leishman’s stain has been used for the identification of macrophage nuclei in cells. It has also been used in hematology study.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
J1625J1875G5637
description
used as histology stain
description
suitable for blood stain
description
certified by the BSC
description
certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green to very dark green
color
dark green to very dark green
color
-
color
dark green to very dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)