Merck
G4168
Sigma-Aldrich
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate
≥90% (TLC)
Synonim(y):
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O9
Masa cząsteczkowa:
373.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
mp
373.3 °C
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
Klucz InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-DGTMBMJNSA-N
Zastosowanie
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate is used to make N-linked glycopeptides in glycobiology and in "click" chemistry.
Used to make N-linked glycopeptides in glycobiology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Steven Lal et al.
The Journal of organic chemistry, 76(7), 2367-2373 (2011-03-10)
A careful methodological study revealed a true Click catalytic system based on commercially available [CuBr(PPh(3))(3)]. This system is active at room temperature, with 0.5 mol % [Cu] (or less), in the absence of any additive, and it does not require