Merck
SMB00394
Sigma-Aldrich
β-GlcNAc-PEG3-Azide
≥95%
Synonim(y):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.38
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@H](NC(C)=O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11-,12+,13?,14+/m0/s1
Klucz InChI
FLYIOTWDNWJXHY-ALMXHQDSSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
β-GlcNAc-PEG3-Azyd jest glikozydem PEGylowanym.
β-GlcNAc-PEG3-Azyd jest glikozydem PEGylowanym. PEGylowane glikozydy są stosowane jako ligandy w chemii typu Click. Mogą być również ważne jako nośniki węglowodanów w zastosowaniach glikoterapeutycznych, nośniki leków do dostarczania specyficznego dla miejsca, wzmacniacze leków w celu zmniejszenia toksyczności oraz rozpuszczalności i wzmacniacze białek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)