Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
biological source
maize
Quality Segment
description
Contains 0.1% (w/v) benzoic acid
form
liquid
concentration
1 mg/mL
application(s)
clinical testing
detection
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL | description TraceCERT®, 1000 mg/L in water (nominal concentration) | description 100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard | description 1000 μg/mL in acetone, analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form - | form - | form - |
| biological source maize | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Contains 0.1% (w/v) benzoic acid | description - | description - | description - |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1000 mg/L in water (nominal concentration) | concentration 100 μg/mL in cyclohexane | concentration 1000 μg/mL in acetone |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65-85-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
![Benzo[e]pyrene solution 100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/162/859/cd1f8e1f-2539-4f36-be04-8bad9d301215/640/cd1f8e1f-2539-4f36-be04-8bad9d301215.png)