Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
Quality Segment
storage condition
(
input
cell culture medium
tissue
plasma
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Badania metabolizmu
- Odkrywania leków
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Wydajny i precyzyjny: Wymaga tylko 20 μL próbki i krótkiego 15-minutowego czasu reakcji, jednocześnie wykrywając poziomy dehydrogenazy glukozy w szerokim zakresie od 0,5 do 200 U/L, zapewniając zarówno wygodę, jak i czułość.
- Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description grade II, from yeast | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| input cell culture medium | input plasma | input - | input - |
| storage condition ( | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder | relevant disease(s) hematological disorder, anemia | relevant disease(s) - | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?