Merck
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Synonim(y):
L-Glutamic acid 5-methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
1725252
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3