Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
Nazwa produktu
Fluoroshield™ with 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, liquid
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
immunofluorescence: suitable
pH range
8.0-8.4
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH range 8.0-8.4 | pH range 7.8-8.2 | pH range 7.9-8.3 | pH range 8-8.4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoroshield™ with 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F6937-20ML | 04061838105356 |
![Fluoroshield™ with 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane liquid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/218/949/b91845a1-db79-4fb6-a733-59d34c393779/640/b91845a1-db79-4fb6-a733-59d34c393779.jpg)