Kluczowe dokumenty
742937
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Synonim(y):
DABCO•(SO2)2, DABSO
Wybierz wielkość
284,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
284,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Formularz
powder
skład
active SO2, ~50%
carbon, 28.3-31.6%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]S(=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)S([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2
Klucz InChI
RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In palladium-catalyzed aminosulfonylation process.[2]
- In reaction with aryl bromides to synthesize sodium aryl sulfinates.[3]
It can also be used to activate DMSO and o-vinylanilines for the synthesis of N-aryl-1H-benzo[d]imidazol-1-amine[4] and 4-aryl quinolines, respectively.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.