Merck
F6812
Fluoroshield z PPD
liquid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluoroshield z PPD,
form
liquid
Quality Level
pH range
8-8.4
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Fluoroshield z PPD (p-fenylenodiamina; 1,4-fenylenodiamina) to wodny środek mocujący do utrwalania fluorescencji tkanek i rozmazów komórkowych. Fluoroshield zapobiega szybkiemu fotobieleniu FITC, Texas Red®, AMCA, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 i tetramethylrhodamine. To podłoże montażowe jest wzmocnione PPD, odczynnikiem zapobiegającym blaknięciu, stosowanym w celu opóźnienia fotoblaknięcia fluoresceiny i innych barwników fluorescencyjnych. UWAGA: Fluoroshield z PPD NIE NADAJE się do technik immunofluorescencji z udziałem Cy® barwników, R-fykoerytryny (R-PE), fikocyjaniny (PC) lub allofykocyjaniny (APC).
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cy is a registered trademark of Cytiva
FluoroShield is a trademark of ImmunoBioScience Corp.
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F6812-20ML04061838105349