EP5427760008
POKRYWA ROTORA DO ZESTAWU EPPENDORF® FA-45-24-11
with QuickLock, aerosol-tight
Wybierz wielkość
972,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
972,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
aerosol-tight
with QuickLock
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427760008 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)