EP5427756000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, polypropylene
Wybierz wielkość
710,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
710,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
not aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427756000 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)