EP5495504109
632 Pokrywa rotora dla rotora FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
Synonim(y):
Aerozoloszczelna pokrywa rotora do wirówki 5425/R, Aluminiowa pokrywa wirnika, Kołpak wirnika
Wybierz wielkość
1030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1030,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495504109
kompatybilność
used with centrifuge 5425 R
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)