Merck
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427710000
Parametry
175,000 max. RCF (30,130 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG