Kluczowe dokumenty
BAH369020006
Bel-Art® Sterileware Sense-able Scoops®
Metal Detectable, capacity 2 oz
Wybierz wielkość
100 EA
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(polystyrene impregnated with stainless steel powder)
blue
opakowanie
package of 100
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36902-0006
dł. × szer. × wys.
76 mm × 38 mm × 25 mm
pojemność
2 oz
Opis ogólny
Po co ryzykować reputację firmy i narażać się na kosztowne wycofywanie produktów z rynku? Tworzywa sztuczne impregnowane proszkiem ze stali nierdzewnej umożliwiają wykrywanie fragmentów za pomocą standardowych urządzeń do wykrywania metali i urządzeń rentgenowskich.
Cechy i korzyści
Proszek ze stali nierdzewnej jednorodnie wbudowany w miarki od góry do dołu
Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, z oznaczeniem partii w celu dokładnego śledzenia partii i dostarczane z certyfikatem przetwarzania do sterylizacji
Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i narażenia
Płaskie dno pozwala miarkom pozostać w pozycji pionowej do użytku jako szalki wagowe lub do spoczywania na płaskiej powierzchni bez rozsypywania.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sense-able Scoops is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)