Kluczowe dokumenty
EHU084261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PFKM
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGTCCAGGTGACCAAAGATGTGACCAAGGCCATGGATGAGAAGAAATTTGACGAAGCCCTGAAGCTGAGAGGCCGGAGCTTCATGAACAACTGGGAGGTGTACAAGCTTCTAGCTCATGTCAGACCCCCGGTATCTAAGAGTGGTTCGCACACAGTGGCTGTGATGAACGTGGGGGCTCCGGCTGCAGGCATGAATGCTGCTGTTCGCTCCACTGTGAGGATTGGCCTTATCCAGGGCAACCGAGTGCTCGTTGTCCATGATGGTTTCGAGGGCCTGGCCAAGGGGCAGATAGAGGAAGCTGGCTGGAGCTATGTTGGGGGCTGGACTGGCCAAGGTGGCTCTAAACTTGGGACTAAAAGGACTCTACCCAAGAAGAGCTTTGAACAGATCAGTGCCAATATAACTAAGTTTAACATTCAGGGCCTTGTCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui-Fang Tian et al.
American journal of translational research, 12(9), 4923-4940 (2020-10-13)
This study explored the effects of phosphofructokinase-1 (PFK1) on the radiosensitivity of colorectal cancer (CRC) in vivo and in vitro and the underlying mechanisms. Tissue samples from 48 patients with rectal cancer who had received neoadjuvant radiotherapy followed by surgery
Jinling Cui et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(38), 10637-10645 (2019-09-13)
Previous studies have shown that selenite, a representative of inorganic form selenium, exerts its anticancer effect by inducing apoptosis in androgen-dependent LNCaP prostate cancer cells, but few studies have determined the nature of cell death induced by selenite in metastatic