WHA10426890
Whatman® gel blotting paper, Grade GB003
GB003 blotting sheets, 30 x 60 cm, 25/pk
Synonim(y):
Western blotting paper, Z698156, blotting paper, protein blotting paper
Wybierz wielkość
673,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
673,00 zł
Polecane produkty
Materiały
sheets
Właściwości
Grade GB003
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10426890
Whatman Article No. 28415421 (US reference)
szer. × dł.
30 cm × 60 cm
przydatność
suitable for (lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GB003
Bibuła ogólnego przeznaczenia (0,8 mm) wykonana z czystych surowców o wysokiej chłonności, stosowana jako podłoże do żelu membranowego. Gruby papier zalecany do lizy/denaturacji wyciągów kolonii lub płytek oraz Western blot.
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
- Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
- Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)