Kluczowe dokumenty
EHU066711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BMX
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGGCCCAGACTATGATGAAACTCAGCCATCCCAAGCTGGTTAAATTCTATGGAGTGTGTTCAAAGGAATACCCCATATACATAGTGACTGAATATATAAGCAATGGCTGCTTGCTGAATTACCTGAGGAGTCACGGAAAAGGACTTGAACCTTCCCAGCTCTTAGAAATGTGCTACGATGTCTGTGAAGGCATGGCCTTCTTGGAGAGTCACCAATTCATACACCGGGACTTGGCTGCTCGTAACTGCTTGGTGGACAGAGATCTCTGTGTGAAAGTATCTGACTTTGGAATGACAAGGTATGTTCTTGATGACCAGTATGTCAGTTCAGTCGGAACAAAGTTTCCAGTCAAGTGGTCAGCTCCAGAGGTGTTTCATTACTTCAAATACAGCAGCAAGTCAGACGTATGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMX(660) , BMX(660)
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Wei et al.
American journal of cancer research, 7(3), 628-646 (2017-04-13)
miR-495 serves as an oncogenic miRNA or a tumor suppressor in different types of cancer. However, its role in the drug resistance of small cell lung cancer (SCLC) remains unidentified. In this study, we investigated whether miR-495 regulates the chemoresistance
Lesley A Mathews et al.
Molecular cancer, 9, 267-267 (2010-10-12)
Recently, much attention has been focused on gaining a better understanding of the different populations of cells within a tumor and their contribution to cancer progression. One of the most commonly used methods to isolate a more aggressive sub-population of