Kluczowe dokumenty
ECAS9GFPPR
eSpCas9-GFP Protein
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, fused with enhanced GFP, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Synonim(y):
eSpCas9-EGFP, eSpCas9-GFP
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 1 kit (3 components)
gen reporterowy
GFP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
An N-terminally fused enhanced green fluorescent protein with an excitation peak at 488 nm and emission peak at 509 nm allows for visualization of transfected RNP complex in addition to utility in flow cytometry applications. The protein also contains three varied nuclear localization sequences postioned for optimal activity.
Zastosowanie
- Functional Genomics
- Target Validation
- Genome Editing
- Fluorescence Microscopy
- Flow Cytometry
Cechy i korzyści
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Opakowanie
pkg of 250 μg ( ≥1300 pmol)
Komponenty
- one vial of lyophilized eSpCas9-GFP recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1x dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Zasada
Newly engineered eSpCas9 (1.1) enables the efficient targeted gene editing of established CRISPR systems with the benefit of reduced off-target effects. Point mutations (K848A/K1003A/R1060A) in the chromosome-binding motif of SpCas9, as described by Slaymaker, et al., provide higher on-target fidelity without loss of cleavage efficiency.
Rekonstytucja
Inne uwagi
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Zestaw Sigma-Aldrich® T7E1 do wykrywania niedopasowania pozwala łatwo zweryfikować eksperymenty edycji genów CRISPR, zapewniając udaną edycję.
Protokoły
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.