ESPCAS9BST
eSpCas9-Blasticidin Lenti Plasmid
Wybierz wielkość
1270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1270,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
Wybór
ampicillin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
- Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
- Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
- Produkcja cząsteczek lentiwirusowych wyrażających eSpCas9
Cechy i korzyści
- Zwiększona specyficzność w porównaniu do Cas9 typu dzikiego
- Wysoka aktywność
- Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Zasada
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)