Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~39.1 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
500 μg/mL
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... RAD51(5888)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source mouse | biological source rabbit | biological source human herpesvirus 2, Saccharomyces cerevisiae |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable |
| concentration 500 μg/mL | concentration - | concentration - | concentration 500 μg/mL |
| form frozen liquid | form buffered aqueous solution | form - | form frozen liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![GAL4 [(1-147) + VP16 (411-490)] from Saccharomyces cerevisiae human herpesvirus 2 recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/195/570/27f4c1ab-cab8-46e7-bd1a-04978b89bacc/640/27f4c1ab-cab8-46e7-bd1a-04978b89bacc.jpg)