Kluczowe dokumenty
E6503
Sigma-Aldrich
Ethyl oxalyl chloride
~95%
Synonim(y):
Ethyl chloroglyoxylate
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
~95%
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)