Merck
E5376
Supelco
Etiocholan-17β-ol-3-one
Synonim(y):
17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
ciąg SMILES
CC12CCC3C(CCC4CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges