Przejdź do
69240
17α-Methyltestosterone
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-366-3
Beilstein/REAXYS Number:
2057425
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +82±3°, c = 1% in ethanol
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
loss
≤2% loss on drying
mp
162-168 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
rat ... Ar(24208)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464444692386500
description
≥97.0% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
purum, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
mp
162-168 °C (lit.)
mp
162-168 °C (lit.)
mp
-
mp
152-156 °C
Gene Information
human ... AR(367)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Methyltestosterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)