Merck
LIGHTOX26
Sigma-Aldrich
LightOx26
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
1 EA
898,00 zł
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
898,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.47
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1(CCC(c2c1ccc(c2)c3ccc(cc3)\C=C\C(=O)O)(C)C)C(C)C
Klucz InChI
CBXGBVMKROHWAL-KPKJPENVSA-N
Zastosowanie
Mikroskopia fluorescencyjna, fluorescencyjny test wiązania retinoidów, spektroskopia fluorescencyjna.
Działania biochem./fizjol.
Silny ligand dla białek receptora kwasu retinowego
Cechy i korzyści
LightOx26 jest syntetycznym analogiem kwasu all-trans-retinowego (ATRA), który wykazuje emisję solwatochromatycznej fluorescencji po wzbudzeniu światłem UV lub 405 nm. Związek ten jest silnym ligandem dla białek receptora kwasu retinowego (RAR) i powiązanych komórkowych białek wiążących kwas retinowy (CRABPI/II), a zatem może być stosowany jako zamiennik ATRA w testach komórkowych obejmujących procesy sygnalizacji retinoidów. LightOx26 może być wykorzystywany do badania zachowania retinoidów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, stosowany w konkurencyjnym fluorometrycznym teście wiązania ligandów do bezpośredniego określania siły wiązania niefluorescencyjnych retinoidów z docelowym białkiem oraz jako fluorofor w spektroskopii fluorescencyjnej.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
Równoważność chemiczna 1ea=1mg
Informacje prawne
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.
Fluorescencyjne analogi kwasu retinowego do stosowania w obrazowaniu komórkowym, testach wiązania białko-ligand i cytometrii przepływowej w celu ominięcia tradycyjnych problemów związanych z sondami fluorescencyjnymi.