About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O4S · C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?