Merck
D9506
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-phenylalanine cyclohexylammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.65
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S(NC(C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC3=C2C=CC=C3N(C)C)=O.NC4CCCCC4
InChI
1S/C21H22N2O4S.C6H13N/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25);6H,1-5,7H2
Klucz InChI
UKQAFEXLDPTXCR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3