Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5500,00 zł |
2 x 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5500,00 zł
Quality Segment
form
liquid
composition
bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate, 10-30 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene, 65-85 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate, 1-5 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 1-5 % (w/w)
color
colorless
pH
6.3 (20 °C)
bp
290 °C/1,013 hPa
mp
-30 °C
density
0.960 g/cm3
General description
Application
Features and Benefits
- A high flash point (150 °C) offers greater safety.
- High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H.
- Compatible with alkaline samples.
- It will not diffuse through polyethylene vials.
- Biodegradable.
- Compatible with polar organic solvents.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form ready-to-use solution | form (non-freezing liquid formulation ) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 6.3 (20 °C) | pH 6.3 (20 °C) | pH - | pH - |
| density 0.960 g/cm3 | density 0.960 g/cm3 | density - | density - |
| mp -30 °C | mp -30 °C | mp - | mp - |
| bp 290 °C/1,013 hPa | bp 290 °C/1,013 hPa | bp - | bp - |
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?