Merck
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Synonim(y):
1,3-Dipentadecanoylglycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H64O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Jakość
May contain a small amount of 1,2-isomer
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3