Kluczowe dokumenty
D6148
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Synonim(y):
DTPA anhydride, DTPA dianhydride
About This Item
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
Klucz InChI
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?