Key Documents
D5816
(−)-Depudecin
>95% (HPLC), from microbial
Synonim(y):
4,5:8,9-Dianhydro-1,2,6,7,11-pentadeoxy-D-threo-D-ido-undeca-1,6-dienitol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
microbial
Próba
>95% (HPLC)
Postać
liquid
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1\C=C\[C@@H]2O[C@H]2[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-3-7(13)11-9(15-11)5-4-8-10(14-8)6(2)12/h3-13H,1H2,2H3/b5-4+/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m1/s1
Klucz InChI
DLVJMFOLJOOWFS-INMLLLKOSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3