Przejdź do
8.14464
Gibberellic acid
for synthesis
Synonim(y):
Gibberellic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.37
UNSPSC Code:
12352212
EC Index Number:
201-001-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
potency
6300 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
233-235 °C
solubility
5 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@]32[C@H]4[C@@]5([C@H]([C@@H]3C([C@H](C=C2)O)(C1=O)C)C(=O)O)C[C@@](CC4)(C(=C)C5)O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16?,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Application
  • Gibberellic Acid Can Improve Seed Germination and Ornamental Quality of Selected Cyclamen Species Grown Under Short and Long Days: This research shows that gibberellic acid significantly improves seed germination and ornamental qualities of cyclamen, suggesting applications in commercial floriculture for enhancing plant aesthetics and viability (Cornea-Cipcigan et al., 2020).
  • Synthesis of gibberellic acid derivatives and their effects on plant growth: This study explores the synthesis of novel gibberellic acid derivatives and tests their biological activity, providing a basis for the development of new agricultural chemicals aimed at enhancing crop yield and health (Tian et al., 2017).
  • Polymeric nanoparticles as an alternative for application of gibberellic acid in sustainable agriculture: The paper investigates the use of polymeric nanoparticles for delivering gibberellic acid to plants, aiming to increase its efficiency and reduce environmental impact, which could revolutionize practices in sustainable agriculture (Pereira et al., 2019).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in methanol): +77.0 - +82.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gibberellic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)