Merck
EPI005
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów deacetylazy histonowej 3 (HDAC3)
100 assays in 96 well plates
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
usage
100 assays in 96 well plates
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HDAC3(8841)
mouse ... HDAC3(15183)
General description
Deacetylazy histonowe (HDAC) to duża rodzina enzymów, które usuwają grupy acetylowe z białek histonowych. Wykazano, że specyficzna dla miejsca acetylacja i deacetylacja histonów odpowiednio aktywuje lub hamuje transkrypcję genów eukariotycznych, w związku z czym HDAC odgrywają kluczową rolę w rozwoju i chorobach ssaków. HDAC są zaangażowane w ważne działania biologiczne, takie jak różnicowanie komórek, proliferacja, apoptoza i starzenie się. Spośród kilku klas HDAC, ten zestaw testuje członka klasy niezależnej od cynku, wymagającej NADH, HDAC3. W przypadku zestawu Sigma HDAC3 Inhibitor Screening Kit, enzym HDAC3 działa z dostarczonym wywoływaczem w celu deacetylacji, a następnie rozszczepienia substratu HDAC3 [Arg-His-Lys-Lys(Ac)-AFC]. Aktywność ta uwalnia wygaszoną grupę fluorescencyjną, AFC, którą można wykryć przy Em/Ex=380/500 nm. W obecności inhibitora HDAC3, AFC nie jest uwalniana, a jej fluorescencja pozostaje wygaszona. Zestaw zapewnia szybki, prosty, czuły i niezawodny test, odpowiedni zarówno do testów indywidualnych, jak i wysokowydajnych badań przesiewowych inhibitorów HDAC3. Trichostatyna A (TSA) jest dołączona jako inhibitor kontrolny do porównania ze skutecznością inhibitorów testowych.
Features and Benefits
  • Prosty, czuły i niezawodny test
  • Prosta procedura; zajmuje ~60 min
  • Wykorzystuje metody fluorometryczne
  • Typ próbki: kandydaci na inhibitory HDAC3
  • Odpowiedni do badań przesiewowych inhibitorów HDAC3
  • Nadaje się do indywidualnych testów lub testów o wysokiej wydajności i badań kinetycznych
  • Wygodny format 96-dołkowej mikropłytki
Other Notes
Zestaw jest dostarczany w suchym lodzie. Enzym HDAC-3 należy po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -80 °C. Wszystkie pozostałe składniki powinny być przechowywane w temperaturze -20 °C, chronione przed światłem. Wszystkie odczynniki przechowywane w temperaturze -20 °C należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od rozmrożenia.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Q Yang et al.
Cell proliferation, 46(6), 654-664 (2014-01-28)
Pulmonary arterial hypertension, characterized by pulmonary vascular remodelling and vasoconstriction, is associated with excessive proliferative changes in pulmonary vascular walls. However, the role of HDACs in the phenotypic alteration of pulmonary arterial smooth muscle cells (PASMC) is largely unknown. Pulmonary
Koichi Tanaka et al.
Developmental biology, 387(1), 28-36 (2014-01-21)
Pitx2 is the last effector of the left-right (LR) cascade known to date and plays a crucial role in the patterning of LR asymmetry. In Xenopus embryos, the expression of Pitx2 gene in the left lateral plate mesoderm (LPM) is
Jun Zhou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 444(3), 387-390 (2014-01-29)
MTA2 is a member of metastasis associated family, which is highly expressed in several solid tumors and associated with tumor cells migration and invasion. Here, we report that MTA2 is acetylated at K152 and histone acetyltransferase p300 binds to and
Yong Wang et al.
Circulation research, 114(6), 957-965 (2014-01-31)
Our previous study has shown that yes-associated protein (YAP) plays a crucial role in the phenotypic modulation of vascular smooth muscle cells (SMCs) in response to arterial injury. However, the role of YAP in vascular SMC development is unknown. The
Ji Heon Noh et al.
Cancer research, 74(6), 1728-1738 (2014-01-23)
Aberrant regulation of histone deacetylase 2 (HDAC2) contributes to malignant progression in various cancers, but the underlying mechanism leading to the activation of oncogenic HDAC2 remains unknown. In this study, we show that HDAC2 expression is upregulated in a large