usage
100 assays in 96 well plates
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HDAC8(55869)
mouse ... HDAC8(70315)
General description
Deacetylazy histonowe (HDAC) to duża rodzina enzymów, które usuwają grupy acetylowe z białek histonowych. Wykazano, że specyficzna dla miejsca acetylacja i deacetylacja histonów odpowiednio aktywuje lub hamuje transkrypcję genów eukariotycznych, a w konsekwencji odgrywa kluczową rolę w rozwoju i chorobach ssaków. HDAC są zaangażowane w ważne działania biologiczne, takie jak różnicowanie komórek, proliferacja, apoptoza i starzenie się.
Dzięki zestawowi Sigma HDAC8 Activity Assay Kit, HDAC8 obecny w badanej próbce będzie działał z dostarczonym wywoływaczem, deacetylując, a następnie rozszczepiając substrat HDAC8 (R-H-K(Ac)-K(Ac)-AFC). Ta aktywność uwolni wygaszoną grupę fluorescencyjną, AFC, którą można wykryć przy Em/Ex = 380/500 nm. Trichostatyna A jest inhibitorem HDAC zawartym w zestawie do weryfikacji aktywności HDAC8. Zestaw zapewnia szybki, prosty, czuły i niezawodny test. Nadaje się zarówno do testów indywidualnych, jak i testów o wysokiej przepustowości, z ekstraktów jądrowych, oczyszczonych lub immunoprecypitowanych HDAC8 oraz z natywnych, rekombinowanych lub genetycznie zmodyfikowanych HDAC8.
Dzięki zestawowi Sigma HDAC8 Activity Assay Kit, HDAC8 obecny w badanej próbce będzie działał z dostarczonym wywoływaczem, deacetylując, a następnie rozszczepiając substrat HDAC8 (R-H-K(Ac)-K(Ac)-AFC). Ta aktywność uwolni wygaszoną grupę fluorescencyjną, AFC, którą można wykryć przy Em/Ex = 380/500 nm. Trichostatyna A jest inhibitorem HDAC zawartym w zestawie do weryfikacji aktywności HDAC8. Zestaw zapewnia szybki, prosty, czuły i niezawodny test. Nadaje się zarówno do testów indywidualnych, jak i testów o wysokiej przepustowości, z ekstraktów jądrowych, oczyszczonych lub immunoprecypitowanych HDAC8 oraz z natywnych, rekombinowanych lub genetycznie zmodyfikowanych HDAC8.
HDAC8 (deacetylaza histonów 8) jest enzymem klasy I, który ma 377 reszt i znajduje się pomiędzy HDAC klasy I i klasy II. Gen ten zlokalizowany jest na chromosomie X. Składa się z pojedynczej domeny α/β, w której osiem równoległych łańcuchów β jest umieszczonych pomiędzy 13 helisami α.
Biochem/physiol Actions
HDAC8 (deacetylaza histonowa 8), z pomocą PKA (kinaza białkowa A zależna od cyklicznego AMP) odgrywa główną rolę w potwierdzaniu stanu acetylacji histonów. Białko to może również odgrywać ważną rolę w ostrej białaczce szpikowej (AML). Tłumienie HDAC8 przez interferencję RNA zatrzymuje wzrost linii komórkowych raka płuc, okrężnicy i szyjki macicy.
Features and Benefits
- Prosty, czuły i niezawodny test
- Wykorzystuje metody fluorometryczne
- Rodzaj próbki: lizaty komórek i tkanek, osocze i surowica, inne płyny biologiczne
- Reaktywność gatunkowa: ssaki
- Odpowiedni do pojedynczych testów lub wysokowydajnych testów i badań kinetycznych
- Odpowiedni do wysokoprzepustowego pomiaru aktywności HDAC8 w próbkach oczyszczonych, immunoprecypitowanych i rekombinowanych lub genetycznie zmodyfikowanych HDAC8.
- Wygodny format 96-dołkowej mikropłytki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?