Merck
D0126
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N4O7P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.21 (free acid basis)
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
Klucz InChI
VDPLPYMIJCLJEF-OJSHLMAWSA-L
Zastosowanie
5′-monofosforan 2′-deoksyinozyny (dIMP) powstaje w DNA w wyniku deaminacji adenozyny. 5′-monofosforan 2′-deoksyinozyny może być wykorzystywany do badania procesów deaminacji nitrozacyjnej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)