Przejdź do
852228
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥98%
Synonim(y):
2′-Deoxy-5′-guanylic acid disodium salt, 5′-dGMP disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N5Na2O7P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.18 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
impurities
≤4% ethanol
mp
>245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
HQSJCEYJAGVPJG-BIHLCPNHSA-L
Application
Reactant involved in:
  • Analysis of self-assembling in solution and nucleation / growth of G-qudruplexes
  • Nucleophilic trapping
  • Reductive alkylation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
648604G8377G6129
description
≥98%
description
≥98 atom %, ≥95% (CP)
description
from yeast, ≥99%
description
≥99% (HPLC), powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥95% (CP)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
mp
>245 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
≤4% ethanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)