Przejdź do
D3126
2-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt
≥95% (ICP-AES)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11O7P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥95% (ICP-AES)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
InChI key
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Deoxyribose 5-phosphate is used as a substrate to identify, differentiate and characterize deoxyribose-phosphate aldolase(s). It is used for the synthesis of 2′-deoxyribonucleoside building blocks for the synthesis of antisense drugs and antiviral nucleosides.[1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5883A2013T9375
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥92.5%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)