Kluczowe dokumenty
CRISPR12H
Sigma-Aldrich
Cząsteczki transdukcyjne o wysokim mianie CRISPR-Lenti Non-Target Control
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
vial of 200 μL
stężenie
5x108  VP/ml (via p24 assay)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Zastosowanie
Genomika funkcjonalna/Screening/Walidacja celu
  • Kontrola negatywna, lentiwirus CRISPR o wysokim mianie.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crispr..
Cechy i korzyści
Służy jako negatywna kontrola eksperymentalna dla procesu edycji CRISPR przy użyciu DNA lenti CRISPR.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do leków, użytku domowego lub innych zastosowań. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki. Chociaż wytwarzane lentiwirusowe cząsteczki transdukcyjne są niekompetentne replikacyjnie, zaleca się traktowanie ich jako organizmów grupy ryzyka 2 (RGL-2) w postępowaniu laboratoryjnym. Należy przestrzegać wszystkich opublikowanych wytycznych RGL-2 dotyczących postępowania w laboratorium i odkażania odpadów.
Postać fizyczna
200 μl wirusa, minimalne miano p24 > 5 x108 TU/ml
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)