Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
form
liquid
Quality Level
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
General description
Application
- Tworzenie nokautów genów w liniach komórkowych
- Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
Other Notes
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Zestaw Sigma-Aldrich® T7E1 do wykrywania niedopasowania pozwala łatwo zweryfikować eksperymenty edycji genów CRISPR, zapewniając udaną edycję.
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protokoły
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Dowiedz się więcej o CRISPR Cas9, czym jest i jak działa. CRISPR to nowe, przystępne cenowo narzędzie do edycji genomu, umożliwiające dostęp do edycji genomu dla wszystkich.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CRISPR06-1EA | 04061833533826 |