Kluczowe dokumenty
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Plazmid Lenti z neomycyną Cas9
Wybierz wielkość
1 EA
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Zastosowanie
CRISPR
Wybór
blasticidin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Zastosowanie
Genomika funkcjonalna / screening / walidacja celu / edycja genomu
Cechy i korzyści
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Komponenty
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Powiązanie
Kliknij tutaj, aby zamówić plazmid gRNA i wirusa.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)