Kluczowe dokumenty
CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonim(y):
storage bottle
Wybierz wielkość
24 EA
833,00 zł
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
833,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
opakowanie
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 430282
pojemność butelki
500 mL
śr. wewn. szyjki butelki
~42 mm
śr. szyjki
45 mm
Opis ogólny
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
Zastosowanie
Corning®Easy-Grip round, plastic, storage bottles are ideal for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)