CLS431731
Corning® storage bottle, octagonal with HDPE screw cap
octagonal clear PET, sterile, capacity 125 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 48
Synonim(y):
Butelka do przechowywania
Wybierz wielkość
1220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1220,00 zł
Polecane produkty
Materiały
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
opis
wide mouth
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 24 ea
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 431731
zakres pomiaru podziałki i dokładności
25-125 mL, accuracy: 25 mL
Wysokość
115 mm
śr. wewn. szyjki butelki
31.7 mm
śr. korka
31.7 mm
pojemność
125 mL
śr. otworu
31.7 mm
rozmiar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
- Leakproof, tamper-evident 31.7 mm HDPE screw cap
- Molded graduations for accurate measurements
- USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)