Kluczowe dokumenty
CLS430196
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
Synonim(y):
petri dish
Wybierz wielkość
500 EA
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
opakowanie
sleeve of 20
producent / nazwa handlowa
Corning 430196
śr. × wys.
60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
powierzchnia
21 cm2
Cechy i korzyści
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)