CLS430293
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 100 mm × 20 mm
Synonim(y):
petri dish
Wybierz wielkość
2550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2550,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
zastosowanie
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
opakowanie
sleeve of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 430293
śr. × wys.
100 mm × 20 mm
powierzchnia
55 cm2
Cechy i korzyści
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)