CLS3599
Corning® 96 Well TC-Treated Microplates
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonim(y):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
opis
growth area .32 cm2
sterylność
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 3599
rozmiar
96 wells
dołek śr.
6.4 mm
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
clear
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Enhanced cell attachment:Specifically treated surface to promote optimal cell adhesion and growth.
- Reliablesterilization: Gamma radiation sterilized and guaranteed nonpyrogenic for safecell culture applications.
- Convenientstacking: Uniform footprint and raised bead design for easy and secure platestacking.
- Hygienic packaging: Individually wrapped foradded protection and cleanliness.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)